Natriumethanolaat 21% in ethanol, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
213222500
213220010
ACRO213222500EA
45.2
EUR
ACRO213222500
ACRO213220010
Natriumethanolaat 21% in ethanol, pure
Natriumethanolaat
Formule:
C₂H₅NaO Kookpunt: 91 °C Dichtheid: 0,868 g/cm³ Vlampunt: 25 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012417 CAS nummer: 141-52-6 EINECS: 205-487-5 UN: 2924 ADR: 3,II |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to brown Solution (May darken on storage) |
Titration with HCl | 20.0 to 22.0 % |
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) | ≤0.5 % |