Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43705.0025
8.43705.0100
8.43705.0025EA
207
EUR
8.43705.0025
8.43705.0100
Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich®
Sodium triacetoxyborohydride
Formule:
C₆H₁₀BNaO₆ MW: 211.94 g/mol Smeltpunt: 114…118 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012211 CAS nummer: 56553-60-7 UN: 3396 ADR: 4.3 (4.1) II |
Specification Test Results
Melting Point | 110 - 114 °C |
Molar Mass | 211.94 g/mol |