Ethyl nitroacetate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 626-35-7
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.11
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4240
Odour: Weak
Boiling Point: 93-95°/10mm
Beilstein Reference: 1210027
MDL No.: MFCD00007403
Formule:
C₄H₇NO₄ Kookpunt: 93…95 °C (10 mmHg) Dichtheid: 1,202 Vlampunt: 92 °C (197 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007403 CAS nummer: 626-35-7 EINECS: 210-944-7 |