Methyl nitroacetate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 2483-57-0
Molecular Formula: C3H5NO4
Formula Weight: 119.08
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Ester-like
Boiling Point: 195-198°
Beilstein Reference: 1758670
MDL No.: MFCD00075480
Formule:
C₃H₅NO₄ Kookpunt: 195…198 °C Dichtheid: 1,294 Vlampunt: 105 °C (221 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075480 CAS nummer: 2483-57-0 EINECS: 219-622-0 |