Acrylzuur 98% stabilised, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Prop-2-enoic acid
164250010 164250025 164252500 164250100
ACRO164250010EA 75 EUR
ACRO164250010 ACRO164250025 ACRO164252500 ACRO164250100
Acrylzuur 98% stabilised, extra pure
Acrylzuur
Formule: C₃H₄O₂
Kookpunt: 139 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 13 °C
Dichtheid: 1,05 g/cm³
Vlampunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004367
CAS nummer: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 180 to 220 ppm MEHQ
Dimer ≤2.5 % diacrylic acid