Acrylamide : Bisacrylamide (19:1)
Leverancier: Ambion
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
9022 9024
AMBI9022EA 0 EUR
AMBI9022 AMBI9024
Acrylamide : Bisacrylamide (19:1)
Acrylamide : Bisacrylamide
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III