Thiobenzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A12973.14 A12973.22 A12973.36
A12973.14EA 36.4 EUR
A12973.14 A12973.22 A12973.36
Thiobenzamide ≥98%
Thiobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 2227-79-4 Molecular Formula: C7H7NS Formula Weight: 137.21 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 606021 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008060
Formule: C₇H₇NS
Kookpunt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 114…118 °C
Vlampunt: 120 °C (248 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008060
CAS nummer: 2227-79-4
EINECS: 218-765-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III