trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B22324.06
B22324.14
B22324.22
B22324.06EA
57.1
EUR
B22324.06
B22324.14
B22324.22
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride ≥98%
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 5456-63-3
Molecular Formula: C6H13NO.HCl
Formula Weight: 151.64
Melting Point: 172-175°
MDL No.: MFCD00001490
Formule:
C₆H₁₄ClNO Smeltpunt: 172…175 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001490 CAS nummer: 5456-63-3 |