trans-4-Aminocyclohexanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B22365.06 B22365.14 B22365.22
B22365.06EA 34.1 EUR
B22365.06 B22365.14 B22365.22
trans-4-Aminocyclohexanol ≥98%
trans-4-Aminocyclohexanol
Purity: 98+% CAS No.: 27489-62-9 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Melting Point: 110-113° UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00067698
Formule: C₆H₁₃NO
Kookpunt: 127 °C (14 mmHg)
Smeltpunt: 110…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067698
CAS nummer: 27489-62-9
EINECS: 248-492-8
ADR: 8,III