2-Hexaanon 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
146881000 146885000 146880025
146881000.EA 108 EUR
146881000. 146885000. 146880025.
2-Hexaanon 98%
2-Hexaanon
Formule: C₆H₁₂O
Kookpunt: 127 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –57 °C
Dichtheid: 0,81 g/cm³
Vlampunt: 23 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009482
CAS nummer: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,06060
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4015 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %