2-Nonanone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 821-55-6
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -15°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1743645
MDL No.: MFCD00009553
Formule:
C₉H₁₈O Kookpunt: 195 °C Smeltpunt: –15 °C Dichtheid: 0,826 Vlampunt: 64 °C (147 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009553 CAS nummer: 821-55-6 EINECS: 212-480-0 |