2-Pentadecanone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L09347.14
L09347.22
L09347.14EA
44.6
EUR
L09347.14
L09347.22
2-Pentadecanone ≥97%
2-Pentadecanone
Purity: 97%
CAS No.: 2345-28-0
Molecular Formula: C15H30O
Formula Weight: 226.40
Flash Point: 144°(291°F)
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 293-294°
Beilstein Reference: 1764872
MDL No.: MFCD00053712
Formule:
C₁₅H₃₀O Kookpunt: 293…294 °C Smeltpunt: 37…41 °C Dichtheid: 0,82 Vlampunt: 144 °C (291 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00053712 CAS nummer: 2345-28-0 EINECS: 219-064-8 |