2-Undecanone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
140690050 140692500 140690010
ACRO140690050EA 22 EUR
ACRO140690050 ACRO140692500 ACRO140690010
2-Undecanone 98%
2-Undecanone
Formule: C₁₁H₂₂O
Kookpunt: 231…232 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 11…13 °C
Dichtheid: 0,824 g/cm³
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009583
CAS nummer: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06178
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %