3-Heptaanon ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A16977.AD
A16977.AK
A16977.AU
A16977.ADEA
35.7
EUR
A16977.AD
A16977.AK
A16977.AU
3-Heptaanon ≥98%
3-Heptaanon
Purity: 98%
CAS No.: 106-35-4
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4090
Odour: Pungent
Melting Point: -37°
Boiling Point: 147-149°
Beilstein Reference: 506161
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009483
Formule:
C₇H₁₄O Kookpunt: 147…149 °C Smeltpunt: –37 °C Dichtheid: 0,818 Vlampunt: 41 °C (105 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009483 CAS nummer: 106-35-4 EINECS: 203-388-1 UN: 1224 ADR: 3,III |