3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17515.14 A17515.06
A17515.14EA 322 EUR
A17515.14 A17515.06
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2420-16-8 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Melting Point: 128-132° MDL No.: MFCD00016981
Formule: C₇H₅ClO₂
Kookpunt: 251 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 128…132 °C
Dichtheid: 1,0404 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016981
CAS nummer: 2420-16-8