3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
RH00193.1 RH00193.10 RH00193.50
MAYBRH00193.1EA 0 EUR
MAYBRH00193.1 MAYBRH00193.10 MAYBRH00193.50
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅ClO₂
Kookpunt: 251 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 133…134 °C
Dichtheid: 1,0404 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00016981
CAS nummer: 2420-16-8