3-Hexaanon 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
146900100
146900500
146902500
146900100.EA
28.8
EUR
146900100.
146900500.
146902500.
3-Hexaanon 98%
3-Hexaanon
Formule:
C₆H₁₂O Kookpunt: 123 °C (760 mmHg) Dichtheid: 0,81 g/cm³ Vlampunt: 35 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009402 CAS nummer: 589-38-8 EINECS: 209-645-4 UN: 1224 ADR: 3,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |