3-Pentaanon 98%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Diethyl ketone
155815000 155810025
ACRO155815000EA 38.6 EUR
ACRO155815000 ACRO155810025
3-Pentaanon 98%, pure
3-Pentaanon
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Kookpunt: 100…102 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 0.815 g/cm³
Vlampunt: 7 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009320
CAS nummer: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03148
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %