Potjes met of zonder klikdoppen, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
536080 536323 536455 536617 536668 536684 536757
391-8712EA 224 EUR
391-8712 391-8710 391-8713 391-8579 391-8580 391-8581 391-8714
Potjes met of zonder klikdoppen, Nunc™
Monsternamepotjes Containers voor algemeen gebruik
PS, helder.
  • Transparante polystyreen constructie
  • Veelzijdige potjes gemaakt van hoogwaardige harsen
  • Klikdoppen beschikbaar voor alle potjes
  • Niet-steriel
Bestelinformatie: Doppen moeten afzonderlijk besteld worden.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904