Cryovials, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5001-0050 5001-0020 5001-0012 5001-1020
479-2502EA 168 EUR
479-2502 479-2501 479-2500 479-2504
Cryovials, Nalgene®
flesjes
Geschikt voor opslag vanaf algemene koude opslag (+4 °C) tot de dampfase van vloeibaar stikstof.
  • Black barcode on white background for high contrast and readability even in high-frost conditions
  • Human readable code below the barcode for easy visual identification without a barcode reader
  • External thread, conical bottom, self-standing
  • Non cytotoxic, DNase- and RNase-free
PPCO, steriel.
System 100™ vials met PP-sluiting en interne siliconen afdichting voor maximale opslagcapaciteit.