4-Heptaanon ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21222.AE
B21222.AK
B21222.AEEA
25.9
EUR
B21222.AE
B21222.AK
4-Heptaanon ≥98%
4-Heptaanon
Purity: 98%
CAS No.: 123-19-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4070
Melting Point: -33°
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 1699049
Merck Reference: 14,3345
UN No.: 2710
MDL No.: MFCD00009403
Formule:
C₇H₁₄O Kookpunt: 143…144 °C Smeltpunt: –33 °C Dichtheid: 0,818 Vlampunt: 48 °C (118 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009403 CAS nummer: 123-19-3 EINECS: 204-608-9 UN: 2710 ADR: 3,III Merck Index: 14,3345 |