Methylethylketon 99+% for spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
EK 500 Additive, Ethyl methyl ketone, 2-Butanone, Butanone, MEK
213015000
213010025
ACRO213015000EA
59.2
EUR
ACRO213015000
ACRO213010025
Methylethylketon 99+% for spectroscopy
Methylethylketon
Formule:
C₂H₅COCH₃ Kookpunt: 79,6 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –87 °C Dichtheid: 0,806 g/cm³ Vlampunt: –7 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011648 CAS nummer: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN: 1193 ADR: 3,II Bereik: 01-2119457290-43 Merck Index: 13,06097 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 350 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |