Methylethylketon ≥99%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: EK 500 Additive, Ethyl methyl ketone, 2-Butanone, Butanone, MEK
25654.292EA 22.8 EUR
25654.292 25654.361 25654.320
Methylethylketon ≥99%, TECHNICAL
Methylethylketon
Formule: C₂H₅COCH₃
Kookpunt: 79,6 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –86 °C
Dichtheid: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011648
CAS nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
Bereik: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Boiling point 79 - 80 °C
Density (20/4) 0.804 - 0.807