Aceton 99,5 ACS
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
E646-1LEA 99 EUR
E646-1L E646-500ML E646-4L
Aceton 99,5 ACS
Aceton
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Kookpunt: 56.2
Smeltpunt: –95.4 °C
Dichtheid: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: <–20 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008765
CAS nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
Bereik: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Abs.@330 nm <1
Abs.@340 nm ≤0.1
Abs.@350 nm ≤0.02
Abs.@400 nm ≤0.01
Aldehyde ≤0.002%
Color (APHA) ≤10
Isopropyl Alcohol ≤0.05%
Methanol ≤0.05%
Purity ≥99.5%
Residue After Evaporation ≤0.001%
Solubility (50%, CO₂ free Water) Pass
Substances Reducing Permanganate Test Pass
Titrable Acid ≤0.0003 meq/g
Titrable Base ≤0.0006 meq/g