VWR® Rota-Rack draaibare rekken voor reageerbuisjes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
211-0378EA 177 EUR
211-0378 211-0379
VWR® Rota-Rack draaibare rekken voor reageerbuisjes
Rekken Tube Racks
PP.
  • Uitstekende thermische weerstand, autoclaveerbaar
  • Type A: Met elk één zijde voor 2 x 50 ml buisjes, 8 x 15 ml buisjes, 6 x 20 mm buisjes en 10 buisjes met een diameter van 10 tot 13 mm
  • Type B: Met elk één zijde voor 6×15 ml buisjes, 9×¹,⁵/₂,₀ ml microcentrifugebuisjes, 12×⁰,⁵/₀,₆ ml microcentrifugebuisjes en 32×0,2 ml PCR-buisjes of vier strips met acht PCR-buizen
Rekken met vier onafhankelijk roterende modules in de kleuren paars, blauw, groen en geel waarin tegelijkertijd reageerbuisjes, kweekbuisjes, centrifugeerbuisjes enMore Product Information