Weegschuitjes
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
155540 155542 155544 155546 155548 155550
BRND155540EA 38.3 EUR
BRND155540 BRND155542 BRND155544 BRND155546 BRND155548 BRND155550
Weegschuitjes
Schuitjes Weegschuitjes
Polystyreen, schokbestendig, antistatisch.
  • Licht en vlak ontwerp
  • Wanddikte ongeveer 0,2 mm