USB-dataloggers voor meervoudig gebruik, EBI310, EBI310 TE, EBI 310 DI, EBI310 TH
Leverancier: Ebro
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2392EA 444 EUR
620-2392 620-2759 620-1814 620-2391 620-2760
USB-dataloggers voor meervoudig gebruik, EBI310, EBI310 TE, EBI 310 DI, EBI310 TH
Dataloggers
Deze eenvoudig te gebruiken dataloggers met USB-aansluiting bewaken de temperatuur en/of vochtigheidsgraad tijdens transport en opslag van farmaceutische, medische en andere bederfelijke goederen, transport van medicijnen, vaccins en bloedproducten... De dataloggers hebben geen interface nodig voor programmeren en aflezen. Er kan automatisch een PDF-rapport worden gegenereerd zonder software.
De loggers kunnen worden geprogrammeerd met behulp van de gratis tool op de website www.ebi300.com. Alles wat u nodig hebt om de logger te programmeren en de gegevens te evalueren is een pc met internettoegang en een PDF-reader. De behuizing is robuust en waterdicht (IP 65).
  • USB-stekker, geen software vereist
  • Automatische PDF-rapporten
  • Indicatie van alarmstatus via rood en geel knipperende led
  • Meetmodi: eindeloze meting, starten/stoppen, metingen tot geheugen vol is, start met druk op de knop
  • Meetsnelheid: 1 sec. … 24 u
  • Apparaten worden geleverd met een 3-punten kalibratiecertificaat (−20, 0 en +60 ° C)
EBI 310 is de versie met hoge precisie
EBI 310 TE is voor het meten van hoge en lage temperaturen
EBI 310 DI is voor nauwkeurige temperatuurmetingen van droogijs
EBI 310 TX is een multifunctionele USB-datalogger met tweekanaals temperatuuradapter
EBI 310 TH is bedoeld voor bewaking van de relatieve vochtigheid in opslag en tijdens transport
De loggers kunnen worden geprogrammeerd met behulp van de gratis tool op de website www.ebi300.com. Alles wat u nodig hebt om de logger te programmeren en de gegevens te evalueren is een pc met internettoegang en een PDF-reader. De behuizing is robuust en waterdicht (IP 65).
* Internal temperature
** External temperature
Certificaten: Conform FDA 21 CFR, deel 11, DIN EN 12830 en ATP.
Bestelinformatie: For model EBI 310 TX, up to two exchangeable probes can be connected; not included.
Leveringsinformatie: wordt geleverd met een batterij met een levensduur van twee jaar. Inclusief kalibratiecertificaat.