Injectienaalden, HENKE-JECT® voor eenmalig gebruik
Leverancier: HENKE SASS WOLF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4710005016 4710007030 4710006030 4710004512 4710004020 4710016040 4710011040 4710009040 4710009025 4710006025 4710008040 4710008025 4710012040 4710007040 4710004012 4710004525 4710012050 4710003012 4710008050 4710011025 4710011030 4710015050 8300003458 4710007020 4710005025 4710005525 4710007025 4710007050 4710011050 8300000361 8300003551 8300011060 4710008016 4710012025 4710016025 4710018050 4710018040 4710008030 4710009050 4710009030 4710012030 8300021961 8300010721 8300018623 8300013707 8300021960
613-2016EA 7.7 EUR
613-2016 613-2019 613-2018 613-2014 613-2013 613-2032 613-2028 613-2025 613-2024 613-2017 613-2022 613-2021 613-2029 613-2020 613-2012 613-2015 613-2030 613-2011 613-2023 613-2026 613-2027 613-2031 HSWA8300003458 HSWA4710007020 613-2094 615-0040 613-3114 613-3117 613-3122 HSWA8300000361 HSWA8300003551 HSWA8300011060 613-3118 613-3124 613-3127 613-3129 613-3128 HSWA4710008030 613-3120 HSWA4710009030 HSWA4710012030 HSWA8300021961 HSWA8300010721 HSWA8300018623 HSWA8300013707 HSWA8300021960
Injectienaalden, HENKE-JECT® voor eenmalig gebruik
Injectienaalden
Steriele naaf en naaldbescherming voor eenmalig gebruik in PP, canule in roestvrij staal. Deze naalden worden regelmatig mechanisch geanalyseerd en ervaringen van klinische onderzoeken worden teruggevoerd om productkwaliteit en -veiligheid constant te verbeteren voor een beter patiëntcomfort.
  • Nauwkeurige lancetpunt overeenkomstig ISO 7864 met exacte, haakse hoek (met gladde vlakken)
  • Slangen met dunne wand, "dry siliconization"
  • Vijf jaar steriliteit na datum van sterilisatie
Suitable for Luer and Luer lock.
Verpakking: Afzonderlijk verpakt in blisterverpakkingen met kleurcodering.