Aceton, EMPLURA®, Reagent Grade for synthesis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22251.1000 8.22251.2500 8.22251.9025
8.22251.1000EA 28.2 EUR
8.22251.1000 8.22251.2500 8.22251.9025
Aceton, EMPLURA®, Reagent Grade for synthesis, Supelco®
Aceton
Formule: CH₃COCH₃
Kookpunt: 56,2 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008765
CAS nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
Bereik: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM