Pipettips, bulk, Corning® DeckWorks™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4110 4111 4112 4114
CORN4110EA 287.46 EUR
CORN4110 CORN4111 CORN4112 CORN4114
Pipettips, bulk, Corning® DeckWorks™
Pipettips
Deze bulk pipettips zijn compatibel met DeckWorks rekken en verpakt in hersluitbare polyethyleen zakken. De tipgroottes zijn 10 µl, 200 µl en 1000 µl en bieden maximale besparing.
  • Het systeem is ontworpen voor maximale opslagruimte en vermindering van de productie en het afval van kunststof materialen
  • Zowel de rekken met scharnierdeksel als de navullingen in dit systeem worden gemaakt met gerecycleerde kunststof
  • De tips zijn gemaakt in een gecontroleerde omgeving voor nauwkeurigheid en precisie bij alle tipvolumes
Medical grade resinsMore Product Information