Aceton 99,5 GC_ASSAY_METHOD zS
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
5025.3 5025.1 5025.2 5025.4 5025.5 5025.6
ROTH5025.3EA 0 EUR
ROTH5025.3 ROTH5025.1 ROTH5025.2 ROTH5025.4 ROTH5025.5 ROTH5025.6
Aceton 99,5 GC_ASSAY_METHOD zS
Aceton
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Kookpunt: 56.2
Smeltpunt: –95.4 °C
Dichtheid: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: <–20 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008765
CAS nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
Bereik: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance clear, colourless liquid
Assay (GC) ≥99,5 %
Density (20 °C) 0,788-0,793 g/cm³
Water (KF) ≤0,3 %
Refractive index (20 °C) 1,358-1,360
Specificaties
Environmentally Preferable