Aceton, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
90872-10ML-F 90872-5ML-F
90872-10ML-FEA 307 EUR
90872-10ML-F 90872-5ML-F
Aceton, Supelco®
Aceton
Formule: CH₃COCH₃
Kookpunt: 56,2 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008765
CAS nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
Bereik: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ffd63f2c762ab27d09700d680bfa3a594ad0786&vid=8e311364262fce69c25e7ed63a9c0b8106150cd7&prid=web&clid=SAPDAM