1,3-Dihydroxyacetone, extra pure for cosmetic
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Dihydroxyacetone
1.10150.1000 1.10150.9026
1.10150.1000EA 0 EUR
1.10150.1000 1.10150.9026
1,3-Dihydroxyacetone, extra pure for cosmetic
1,3-Dihydroxyacetone
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Smeltpunt: 75
Dichtheid: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004670
CAS nummer: 96-26-4
EINECS: 202-494-5