2,3-Hexanedione for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18732.0025
8.18732.0100
8.18732.0025EA
84.8
EUR
8.18732.0025
8.18732.0100
2,3-Hexanedione for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,3-Hexanedione
Formule:
C₆H₁₀O₂ Kookpunt: 130 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –30 °C Dichtheid: 0,94 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 29 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009398 CAS nummer: 3848-24-6 EINECS: 223-350-8 UN: 1224 ADR: 3,III |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -30 °C |
Molar Mass | 114.15 g/mol |
Boiling Point | 130 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 13 hPa (20 °C) |
Flash Point | 28 °C |
Explosion Limit | 1.2 - 5.9 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |