2,3-Pentaandion 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Pentane-2,3-dione
221470250
221471000
221475000
ACRO221470250EA
31.7
EUR
ACRO221470250
ACRO221471000
ACRO221475000
2,3-Pentaandion 97%
2,3-Pentaandion
Formule:
C₅H₈O₂ MW: 100.12 g/mol Kookpunt: 110…112 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –52 °C Dichtheid: 0.958 g/cm³ Vlampunt: 18 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00009313 CAS nummer: 600-14-6 EINECS: 209-984-8 UN: 1224 ADR: 3 II |
Specification Test Results
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4020 to 1.4060 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |