2,4-Pentaandion, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: ACAC, 2,4-Pentanedione
M-Clarity™ quality level = MQ100
05581-1ML-F 05581-5ML-F
05581-1ML-FEA 26.3 EUR
05581-1ML-F 05581-5ML-F
2,4-Pentaandion, Supelco®
2,4-Pentaandion
Formule: CH₃COCH₂COCH₃
MW: 100.12 g/mol
Kookpunt: 140.4
Smeltpunt: –23 °C
Dichtheid: 0.96945 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 30
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008787
CAS nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d19f64503f6ec35059189727d6f68d7d94826c35&vid=988d7a5387ef3c322a4d7be99e1d67829f97153a&prid=web&clid=SAPDAM