3,4-Hexanedione 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
293270250 293272500
ACRO293270250EA 30.7 EUR
ACRO293270250 ACRO293272500
3,4-Hexanedione 96%
3,4-Hexanedione
Formule: C₆H₁₀O₂
Kookpunt: 129 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 0,941 g/cm³
Vlampunt: 29 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010237
CAS nummer: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.93 to 0.95