3,4-Hexanedione 94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L06655.14
L06655.22
L06655.14EA
38.4
EUR
L06655.14
L06655.22
3,4-Hexanedione 94%
3,4-Hexanedione
Purity: 94%
CAS No.: 4437-51-8
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -10°
Boiling Point: 129-131°
Beilstein Reference: 1700837
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00010237
Formule:
C₆H₁₀O₂ Kookpunt: 129…131 °C Smeltpunt: –10 °C Dichtheid: 0,941 Vlampunt: 29 °C (84 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010237 CAS nummer: 4437-51-8 EINECS: 224-651-7 UN: 1224 ADR: 3,III |