3,5-Heptanedione ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18165.06 A18165.14
A18165.06EA 67.9 EUR
A18165.06 A18165.14
3,5-Heptanedione ≥98%
3,5-Heptanedione
Formule: C₇H₁₂O₂
Kookpunt: 175…177 °C
Dichtheid: 0,8
Vlampunt: 57 °C (134 °F)
MDL Nummer: MFCD00015186
CAS nummer: 7424-54-6
UN: 1224
ADR: 3,III