Diacetyl ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3-Butanedione
A14217.09 A14217.22 A14217.36 AB114334.0500
A14217.09EA 30.8 EUR
A14217.09 A14217.22 A14217.36 ABCRAB114334.0500
Diacetyl ≥99%
Diacetyl
Purity: 99% CAS No.: 431-03-8 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.3940 Odour: Sweet Melting Point: -3° Boiling Point: 87-88° Beilstein Reference: 605398 Merck Reference: 14,2966 UN No.: 2346 MDL No.: MFCD00008756
Formule: C₄H₆O₂
Kookpunt: 87…88 °C
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 0,983
Vlampunt: 10 °C (50 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008756
CAS nummer: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 14,2966