Diacetyl, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3-Butanedione
MQ100
11038-1ML-F 11038-5ML-F
11038-1ML-FEA 47.9 EUR
11038-1ML-F 11038-5ML-F
Diacetyl, Supelco®
Diacetyl
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Kookpunt: 190
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 0.9904 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 9
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008756
CAS nummer: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02985
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48d024113967a26b0172df56c89475593c6607e4&vid=406054f88106ad0dd6e33ff06201653181cdb620&prid=web&clid=SAPDAM