Isobutylacetaat 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Methylpropyl acetate
259830010 259830025 259830250 259830000
ACRO259830010EA 45.5 EUR
ACRO259830010 ACRO259830025 ACRO259830250 259830000.
Isobutylacetaat 98%
Isobutylacetaat
Formule: C₆H₁₂O₂
Kookpunt: 118 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –99 °C
Dichtheid: 0,873 g/cm³
Vlampunt: 18 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008932
CAS nummer: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
Density (20°C) 0.871 to 0.875 kg/l
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %