Isobutylacetaat, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methylpropyl acetate
MQ100
94823-5ML-F 94823-1ML-F
94823-5ML-FEA 128 EUR
94823-5ML-F 94823-1ML-F
Isobutylacetaat, Supelco®
Isobutylacetaat
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Kookpunt: 118
Smeltpunt: –99 °C
Dichtheid: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 18
MDL Nummer: MFCD00008932
CAS nummer: 110-19-0
UN: 1213
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fa65fe5419c609f9b5c96ef8ab7df936eb572ce&vid=d94b848513afaa8b1d1a6e6cd3a4e9b3a928727c&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c961390195eecf764649b187a0fd2ace9a3e3927&vid=a0181cadc76dae1cc13c313b72f093db059bcffd&prid=web&clid=SAPDAM