Isopentylacetaat 99+%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
150660010 150662500 150660025
ACRO150660010EA 65.1 EUR
ACRO150660010 ACRO150662500 ACRO150660025
Isopentylacetaat 99+%, pure
Isopentylacetaat
Formule: C₇H₁₄O₂
Kookpunt: 142 °C (756 mmHg)
Smeltpunt: –78 °C
Dichtheid: 0,874 g/cm³
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008946
CAS nummer: 123-92-2
UN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤2 mg KOH/g