Isopentylacetaat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
7341.1 7341.2
ROTH7341.1EA 66.5 EUR
ROTH7341.1 ROTH7341.2
Isopentylacetaat
Isopentylacetaat
Formule: C₇H₁₄O₂
Kookpunt: 142 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –78 °C
Dichtheid: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008946
CAS nummer: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125