tert-Butylacetaat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02189.0250 8.02189.1000
8.02189.0250EA 66.1 EUR
8.02189.0250 8.02189.1000
tert-Butylacetaat for synthesis, Sigma-Aldrich®
tert-Butylacetaat
Formule: C₆H₁₂O₂
Kookpunt: 98 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 90…97 °C
Dichtheid: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 15 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008807
CAS nummer: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01536
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 95 - 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.387 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)