Isopropylacetaat 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acetic acid isopropyl ester
150860010 150860025 150860250
ACRO150860010EA 48.5 EUR
ACRO150860010 ACRO150860025 ACRO150860250
Isopropylacetaat 99%
Isopropylacetaat
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Kookpunt: 85
Smeltpunt: –73 °C
Dichtheid: 0.872 g/cm³
Vlampunt: 4
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008877
CAS nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05225
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %