Isopropylacetaat, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acetic acid isopropyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
90871-5ML-F 90871-10ML-F
90871-5ML-FEA 179 EUR
90871-5ML-F 90871-10ML-F
Isopropylacetaat, Supelco®
Isopropylacetaat
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Kookpunt: 85
Smeltpunt: –62 °C
Dichtheid: 0.8732 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 4
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008877
CAS nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05225
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc9f627c06706c8755351d0296df4373d72bfdb9&vid=dbe27f0eafeb601824606219eea2d4e5406cf1f4&prid=web&clid=SAPDAM