Butylacetaat 99+% for spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
167680010 167685000
ACRO167680010EA 68.8 EUR
ACRO167680010 ACRO167685000
Butylacetaat 99+% for spectroscopy
Butylacetaat
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Kookpunt: 126 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –78 °C
Dichtheid: 0,88 g/cm³
Vlampunt: 27 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009445
CAS nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 320 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Specificaties
Environmentally Preferable Veiligere gezondheid van mens en milieu
Milieu certificering Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default