Butylacetaat ≥99% semiconductor grade
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
19395.K2EA 55.8 EUR
19395.K2 19395.M1 19395.K7
Butylacetaat ≥99% semiconductor grade
Butylacetaat
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116,16 g/mol
Kookpunt: 124…126 °C
Smeltpunt: –78 °C
Dichtheid: 0,881
Vlampunt: 25 °C (77 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009445
CAS nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1535
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/94/721894.jpg